MABE175
Anti-PML Isoform II Antibody, clone 1A8.1
clone 1A8.1, from mouse
Sinônimo(s):
PML-2, PML-II, Protein PML isoform II, Promyelocytic leukemia protein isoform II, RING finger protein 71 isoform II, TRIM19kappa, Tripartite motif-containing protein 19 isoform II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PML(5371)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 10 µg/mL from a representative lot immunostained 4% paraformaldehyde-fixed HEK293 cells transfected with human PML isoform II by fluorescent immunocytochemistry (Courtesy of Professor Ygal Haupt, Peter MacCallum Cancer Centre, East Melbourne, Australia).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected the exogenously expressed human PML-2 in 10 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1