MABE145
Anti-Runx3 Antibody, clone R3-5G4
clone R3-5G4, from mouse
Sinônimo(s):
Runt-related transcription factor 3, Acute myeloid leukemia 2 protein, Core-binding factor subunit alpha-3, CBF-alpha-3, Oncogene AML-2, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha C subunit, PEA2-alpha C, PEBP2-alpha C, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R3-5G4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUNX3(864)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 mg/mL of this antibody detected Runx3 in 10 µg Daudi cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Daudi cell lysate.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1