MABE1135
Anti-TRF2 Antibody, clone T2JKM3
clone T2JKM3, from mouse
Sinônimo(s):
Telomeric repeat-binding factor 2, TTAGGG repeat-binding factor 2, Telomeric DNA-binding protein, TERF2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
T2JKM3, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TERF2(7014)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected TRF2 in HT1080 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRF2 in HT1080 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade