MABD86
Anti-CD349/Frizzled 9 Antibody, clone W3C4
clone W3C4-hMSC, from mouse
Sinônimo(s):
CD349, Frizzled-9, Frizzled 9, FZ-9, FzE6, FzD3
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W3C4-hMSC, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FZD9(8326)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Developmental Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
WERI-RB-1 cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1