MABD120
Anti-FGFR4 Antibody, clone 4H2B10B2
ascites fluid, clone 4H2B10B2, from mouse
Sinônimo(s):
Fibroblast growth factor receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H2B10B2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR4(2264)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The previously assigned protein identifier G3JVM2 has been merged into P22455. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected FGFR4 in HEK293T cells transfected with pCMV6-ENTRY FGFR4 cDNA.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HEK293T cells transfected with the pCMV6-ENTRY control and pCMV6-ENTRY FGFR4 cDNA