MABC699
Anti-PAX3, clone 7D8G7 Antibody
ascites fluid, clone 7D8G7, from mouse
Sinônimo(s):
Paired box protein Pax-3, HuP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D8G7, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX3(5077)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected PAX3 in A549, A431, Jurkat, rat spleen, and mouse liver lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.