MABC683
Anti-SMAD6 Antibody, clone 5H3
ascites fluid, clone 5H3, from mouse
Sinônimo(s):
Mothers against decapentaplegic homolog 6, MAD homolog 6, Mothers against DPP homolog 6, SMAD family member 6, SMAD 6, Smad6, hSMAD6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD6(4091)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected SMAD6 in A431, HeLa, and Jurkat cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
A431, HeLa, and Jurkat cell lysates