MABC615
Anti-TNFα Receptor Antibody, clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, Tumor necrosis factor receptor 1, TNF-R1, Tumor necrosis factor receptor type I, TNF-RI, TNFR-I, p55, p60, CD120a, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, membrane form, Tumor necrosis f
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13F9.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TNFα Receptor in human colon tissue and human colon cancer cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TNFα Receptor in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1