MABC557
Anti-FANCA Antibody, clone 5G9
clone 5G9, from mouse
Sinônimo(s):
Fanconi anemia group A protein, Protein FACA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FANCA(2175)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FANCA in normal HSC93 and FA mutant lymphoblast whole cell extracts. The same lot also detected FANCA in HeLa whole cell extracts and in FANCA transfected PD430 whole cell extracts (Tremblay, C. S., et al. (2008). Blood. 112(5):2062-2070.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated FANCA from yeast extracts expressing FANCA. The same lot also immunoprecipiated FANCA from 293T whole cell extracts expressing FANCA (Tremblay, C. S., et al. (2008). Blood. 112(5):2062-2070.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated FANCA from FANCA wild type FA lymphoblast cell lysate (de Winter, J. P., et al. (2000). Hum Mol Genet. 9(18):2665-2674.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FANCA in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1