MABC42
Anti-Pleiotrophin Antibody, clone 3B10
clone 3B10, from mouse
Sinônimo(s):
pleiotrophin, neurite growth-promoting factor 1, Heparin-binding brain mitogen, heparin binding growth factor 8, Heparin-binding growth-associated molecule, heparin affin regulatory protein, Heparin-binding neurite outgrowth-promoting factor 1, pleiotrop
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTN(5764)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pleiotrophin in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Human placenta tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2