Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SAG-10, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 12.68 kDa
observed mol wt ~12 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... RNF7(9616)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in PANC-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected RNF7 in PANC-1 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected RNF7 in H1299 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RNF7 in Immunoprecipitation application (Kuang, P. et al. (2016). Sci Rep. 6:37441).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected RNF7 in Immunohistochemistry applications (Jia, L., et al. (2010). Clin Cancer Res.16(3):814-24).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RNF7 in Western Blotting applications (Jia, L., et al. (2010). Clin Cancer Res. 6(3):814-24; Tan, M., et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(6):976-83; Kuang, P. et al. (2016). Sci Rep. 6:37441).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1