MABC1216
Anti-ARHGAP36 Antibody, clone 12D10.1
clone 12D10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Rho GTPase-activating protein 36
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12D10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARHGAP36(158763)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human ARHGAP36 C-terminal fragment.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1