MABC1207
Anti-CIRP (CIRBP) Antibody, clone 6C7.1
clone 6C7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Cold-inducible RNA-binding protein, A18 hnRNP, Glycine-rich RNA-binding protein CIRP
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C7.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CIRBP(1153)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of Raji human B-cell lymphoma cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of SH-SY5Y human neuroblastoma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1