MABC1166
Anti-iASPP Antibody, clone LX128.5
clone LX128.5, from mouse
Sinônimo(s):
RelA-associated inhibitor, Inhibitor of apoptosis-stimulating protein of p53, Inhibitor of ASPP protein, NF-kB-interacting protein 1, PPP1R13B-like protein, Protein iASPP
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LX128.5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1R13L(10848)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Note: iASPP is expressed at intercalated discs. To prepare heart tissue sections for iASPP staining, it is important to cut the tissues at an angle parallel to the plane of the intercalated discs.
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected iASPP in mouse heart tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1