MAB5326C3
Anti-Nestin Antibody, clone 10C2, Cy3 conjugate
clone 10C2, from mouse, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
Nestin10c2, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RNcell CX neural stem cells (SCC007).
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2