MAB4331
Anti-MELK Antibody, clone 6C1.3
clone 6C1.3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Maternal Embryonic Leucine Zipper Kinase
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C1.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG2κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MELK(9833)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Expected Molecular Weight: 74.5 kDa
Note: Bands may be present at a higher molecular weight due to glycosolation.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2