MAB374-AF488
Anti-GAPDH Antibody, clone 6C5, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 6C5, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH, GAPDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
cat (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GAPDH in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2