MAB3503-I
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from rat
Sinônimo(s):
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APAF1(317)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Immunocytochemistry applications (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Immunoprecipitation applications (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Electron Microscopy applications (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Apaf-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2