MAB3404-C
Anti-Cytokeratin 18 Antibody, clone CK2 (Ascites Free)
clone CK2, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Keratin, type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Cytokeratin-18, CK-18, Keratin-18, K18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CK2, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT18(3875)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in bladder tissue (Moll, R., et al. (1988). Am. J. Pathol. 132(1): 123-44.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in ductal carcinoma of the breast, basal cell epithelioma, squamous cell carcinoma of the tongue, squamous cell carcinoma of epiglottis, and squamous cell carcinoma of the esophagus (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 HeLa cell lysate (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in human epithelia tissue, uterus (cervic glands), submucosal glands of the oesophagus, and placental tissue (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Cell Structure
Cytokeratins
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1