Key Documents
MAB3314
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-16 Antibody, clone 117-10C6
clone 117-10C6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MT3-MMP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
117-10C6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP16(4325)
Especificidade
The antibody specifically reacts with human MT3-MMP. This is a purified mouse monoclonal antibody to an oligopeptide of EEVPYSELENGKRD (residue 168-181) on human membrane-type 3 matrix metalloproteinase (human MT3-MMP).
Imunogênio
This antibody was made to an oligopeptide of EEVPYSELENGKRD (residue 168-181) on human membrane-type 3 matrix metalloproteinase (human MT3-MMP).
Aplicação
Anti-MMP-16 Antibody, clone 117-10C6 detects level of MMP-16 & has been published & validated for use in WB.
Immunoblotting
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Cameron P Bracken et al.
The EMBO journal, 33(18), 2040-2056 (2014-07-30)
The microRNAs of the miR-200 family maintain the central characteristics of epithelia and inhibit tumor cell motility and invasiveness. Using the Ago-HITS-CLIP technology for transcriptome-wide identification of direct microRNA targets in living cells, along with extensive validation to verify the