MAB3075
Anti-G Protein Giα-1 Antibody, clone R4
ascites fluid, clone R4, Chemicon®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R4, monoclonal
reatividade de espécies
guinea pig, bovine, mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Gnai1(281790)
human ... GNAI1(2770)
mouse ... Gnai1(14677)
rat ... Gnai1(25686)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade