MAB2610
Anti-Zyxin Antibody, clone 14E11.1
clone 14E11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Zyxin2, Zyxin, Zyxin-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14E11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Zyx(22793)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Zyxin in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
The calculated molecular weight is 61 kDa Zyxin is a phosphoprotein with an apparent molecular weight of 82–84 kDa (van der Gaag, E., et al. (2002). Journal of Investigative Dermatology. 118:246–254.). As a substrate of caspases, Zyxin can be cleaved as 30, 37, 48 and 70 kDa (C-B Chan, C-B., et al. (2007). Cell Death and Differentiation. 14:1688–1699.)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HUVEC cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2