MAB2150
Anti-E-Selectin Antibody, clone P2H3
clone P2H3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ELAM-1, CD62E
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P2H3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELE(6401)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence
Flow Cytometry
Immunoprecipitation
ELISA
Blocking: 10-15µg/mL; inhibits carcinoma and monocyte adhesion to IL-1β activated HUVEC
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Ductal breast cancer or mormal colon
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1