MAB1681
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LN-6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vimentin Antibody, clone LN-6, culture supernatant, clone LN-6, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LN-6, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Hyperplastic lymph nodes.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3