MAB1645
Anti-Dystrophin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1808
Sinônimo(s):
Anti-BMD, Anti-CMD3B, Anti-DXS142, Anti-DXS164, Anti-DXS206, Anti-DXS230, Anti-DXS239, Anti-DXS268, Anti-DXS269, Anti-DXS270, Anti-DXS272, Anti-MRX85
About This Item
Produtos recomendados
product name
Anti-Dystrophin Antibody, clone 1808, clone 1808, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1808, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DMD(1756)
Especificidade
STAINING PATTERN:
On cryostat sections of normal mouse diaphragm MAB1645 gives strong immunofluorescence staining of the entire sarcolemma, with particularly strong staining of neuromuscular junctions.
SPECIES REACTIVITY:
Labels skeletal muscle from rat, chicken and Xenopus laevis. Labels cardiac muscle from rat and normal, but not mdx, mouse. Also labels smooth muscle from chicken gizzard.
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2