MAB1012-I
Anti-Alkaline Phosphatase Antibody, E. coli
Sinônimo(s):
EC:3.1.3.1, JW0374, alkaline phosphomonoesterase, b0383, glycerophosphatase, phosphomonoesterase
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N/A, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 49.44 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
E. coli
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from E. coli.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 Dilution of this antibody detected Alkaline Phosphatase in E. coli lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Alkaline Phosphatase in Western Blotting application (Yogev, D., et al. (1991). J Bacteriol. 173(6):2035-44; Taw, M.N., et al. (2022). Sci Rep. 12(1):14862).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1