LI0685BC
TRANSIA® PLATE Listeria spp. 10X
BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
Sinônimo(s):
Listeria detection kit
About This Item
Produtos recomendados
Agency
AFNOR
linha de produto
TRANSIA®
prazo de validade
3‑24 mo.
embalagem
pkg of 960 tests
fabricante/nome comercial
BioControl Systems LI0685
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Detects all 6 species of Listeria providing a true indication of product and surface quality.
- Positive and Negative controls supplied with the kit.
Componentes
- 10 microplates with dividable microwell strips with 96 wells (12 microwell strips of 8 microwells).
- Negative control: (bacterial antigens not belonging to the Listeria genus), ready-to-use, 2 x 20 mL.
- Positive control: Listeria monocytogenes antigens, ready-to-use, 2 x 10mL.
- Conjugate (contains peroxidase conjugated anti-Listeria antibodies), ready-to-use, 2 x 57 mL.
- Wash buffer, 20 X concentration, 800 mL.
- Substrate (urea H2O2), ready-to-use, 1 x 57 mL.
- Chromogen (TMB), ready-to-use, 1 x 57 mL.
- Stop solution (H2SO4), ready-to-use, 2 x 57 mL.
Princípio
Método de teste
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects