LA1HCG6S2
Millistak+® Lenticular Disc Filter
A1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Sinônimo(s):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, A1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
descrição
Post-TFF (Prostak™) clarification fluids
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Diâmetro
40.64 cm (16 in.)
área de filtração
1.8 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
non-volatile residue (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
A1HC
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3