KZRVA10TH1
Opticap XL 10 Viresolve NFR TC/HB
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
Nível de qualidade
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
device size
10 in.
diâm. conexão de entrada
1 1/2 in.
diam. conexão de saída
9/16 in.
matriz
Viresolve® NFR
conector
16 mm (5/8 in.) hose barb
1/4 in. hose barb (double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
adequação
suitable for endotoxin