KTGRA02HH3
Aervent® 0,2 µm, Cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 2, pore size 0.2 μm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, hydrophobic
Sinônimo(s):
Opticap Sterilizing Grade XL2 Aervent 0.2 µm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 2
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
5.6 in.
Largura
3.3 in.
comprimento nominal do cartucho
5.5 in. (14.0 cm)
Diâmetro
8.4 cm (3.3 in.)
área de filtração
0.1 m2
diâm. conexão de entrada
9/16 in.
L entrada para a saída
14.0 cm (5.5 in.)
diam. conexão de saída
9/16 in.
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤15 mg
Matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
conector
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
Descrição geral
Embalagem
Ligação
Nota de preparo
30 ciclos de autoclave de 30 min a 135 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização & a vapor e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.