Documentos Principais
KP-1L-BK
Millipore
Anti-D (clone TH-28), FFMU
Anti-D from the clone TH-28, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinônimo(s):
Anti-D (clone TH-28), FFMU
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
TH-28, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pack of 1 L
concentração
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sobrenadante de cultura celular concentrado e padronizado, diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-D.
O anticorpo da linhagem TH-28 tem capacidade de detectar fenótipos D fracos e parciais maior que o MAD-2 e menor que o RUM-1 ou MS-201.
Contém 0,1% (p/v) de azida sódica; vida útil: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Aplicação
Anticorpo intermediário para uso posterior na fabricação.
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro.
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%<nbsp/>(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1