Documentos Principais
KMEFHAW25B
Millipore
Kit inicial do coletor EZ-Fit®
Contains 4 boxes of EZ-Fit™ 250 mL Funnels with bulk packaging, EZ-Fit® 3-head Manifold with filtration heads
Sinônimo(s):
Kit do coletor EZ-Fit®, Kit de filtração, Sistema de filtração EZ-Fit® para teste de biocarga, Unidade de filtração
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Agency
ISO 7004
esterilidade
electron beam irradiated
embalagem
pkg of 4 units (bulk packaging)
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
volume
250 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O kit inicial do coletor EZ-Fit® foi projetado de modo a dar suporte aos métodos de teste de filtração laboratorial. O kit contém o coletor EZ-Fit® e 4 caixas de funis de 250 ml EZ-Fit®, o que o torna o kit perfeito para iniciar testes de amostras por filtração.
O dispositivos de filtração EZ-Fit® foi projetado para encaixe no coletor EZ-Fit®, que contém os cabeçotes de filtração específicos para o EZ-Fit®.
O design de última geração é otimizado para garantir o fluxo de trabalho no laboratório, evitar contaminação cruzada e economizar tempo com testes, produzindo assim resultados microbiológicos confiáveis.
Após a conclusão do processo de filtração, a membrana pode ser facilmente transferida para uma placa de ágar para crescimento microbiano.
Aplicação
O kit inicial do coletor EZ-Fit® pode ser usado para realizar teste de biocarga em amostras líquidas, como água, amostras de processos ou produtos finais.
Embalagem
EFHAW250B x4 - 192 unidades, embalagem a granel
EZFITBASE3 x1
EZFITMVHE3 x1
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany