Documentos Principais
KGW6A05HH1
Millipore
Cápsula Polisep II 1,0/0,5 µm nominal, Opticap® XL
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 5, pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Sinônimo(s):
Opticap XL5 Polysep II 1.0/0.5 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 5
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
21.6 cm (8.5 in.)
Largura
4.2 in.
comprimento nominal do cartucho
5 in. (12.5 cm)
Diâmetro
14.5 cm (5.7 in.)
área de filtração
0.19 m2
diâm. conexão de entrada
9/16 in.
L entrada para a saída
21.6 cm (8.5 in.)
diam. conexão de saída
9/16 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤61 mg/capsule
Matriz
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
conector
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Características e benefícios
Formato: Dupla camada
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte a primeira página do Guia de Inspeção Visual e a seção de introdução do Resumo Técnico de Ésteres de Celulose Misturados
  • Declaração de armazenamento: Consulte o Resumo Técnico de Ésteres de Celulose Misturados
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Ligação
Substitui: SN1M017A01
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma combinação de meios que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
3 ciclos de autoclave de 30 min a 121 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥2 L de água
Extraíveis gravimétricos: após um enxague com 5 l e 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Exoneração de responsabilidade
A EMD Millipore Corporation certifica que este produto está em conformidade com a Diretriz Europeia sobre Pressão em Equipamentos, 97/23/EC de 29 de maio de 1997. Este produto foi classificado de acordo com o Artigo 3 § 3 da Diretriz sobre pressão em recipientes. Ele foi projetado e fabricado de acordo com boas práticas de engenharia para garantir um uso seguro. Em conformidade com o Artigo 3 § 3 desta Diretriz sobre pressão em recipientes, este produto não possui a marca CE.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2