Documentos Principais
KGW6A02TT3
Millipore
Cápsula Polisep II 1,0/0,5 µm nominal, Opticap® XL
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 1-1/2 in., pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Sinônimo(s):
Opticap XL2 Polysep II 1.0/0.5 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 2
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
14.2 cm (5.6 in.)
Largura
3.3 in.
comprimento nominal do cartucho
2 in. (5 cm)
Diâmetro
14.5 cm (5.7 in.)
área de filtração
0.06 m2
diâm. conexão de entrada
1-1/2 in.
L entrada para a saída
14.2 cm (5.6 in.)
diam. conexão de saída
1-1/2 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤45 mg/capsule
matriz
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condições de expedição
ambient
Características e benefícios
Formato: Dupla camada
Ligação
Substitui: SN1M041A8
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: usando um dispositivo esterilizado após um enxague com 600 mL e 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Outras notas
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte a primeira página do Guia de Inspeção Visual e a seção de introdução do Resumo Técnico de Ésteres de Celulose Misturados
  • Declaração de armazenamento: Consulte o Resumo Técnico de Ésteres de Celulose Misturados
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2