Documentos Principais
JHWP14225
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,45 μm
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Omnipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
diâmetro do filtro
142 mm
espessura
65 μm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis