About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
102 mm
4 in.
Largura
6 in.
Profundidade
8 in.
peso
8 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany