Documentos
IPAKKITA1
Milli-Q
Kit de purificação do Milli-Q® IQ/EQ 7000
Used with Milli-Q® IQ 7000 and Milli-Q® EQ 7 series systems for the production of ultrapure (Type 1) water
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
Materiais
carbon (high-grade synthetic activated)
media (IQnano ion-exchange)
resin (Jetpore® mixed-bed ion-exchange)
Nível de qualidade
descrição
GTIN: 4054839638042
Características
removes ions and organic contaminants down to trace level
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
IPAK Meta®
IPAK Quanta®
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descrição geral
O kit de purificação contém os cartuchos IPAK Meta® e IPAK Quanta®, que foram projetados para atuar em conjunto para produzir água ultrapura da mais alta qualidade.
O cartucho IPAK Meta® combina a resina de troca iônica de leito misto Jetpore® e os meios de troca iônica IQnano para remover traços de íons de água purificada.
O cartucho IPAK Quanta® contém carbono ativado e meios de troca iônica IQnano direcionados aos traços de contaminantes orgânicos, uma vez que tenham sido oxidados pela lâmpada de foto-oxidação dos sistema’s. O tamanho pequeno das esferas do meio IQnano aumenta significativamente as propriedades cinéticas e, ao mesmo tempo, reduz drasticamente o volume do meio. Isso possibilita que os cartuchos de purificação sejam 33% menores que os cartuchos anteriores.
Para uso nos sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Características e benefícios
  • Um relatório completo está disponível para os cartuchos IPAK Meta® e IPAK Quanta®. Ele fornece detalhes sobre as tecnologias usadas, seu desempenho nos testes realizados pelo nosso departamento de P&D, bem como informações referentes às nossas exigências de qualidade e de fabricação.
  • A etiqueta e-Sure para conexão por RFID (identificação por radiofrequência) permite a rastreabilidade total (gerenciamento de dados) e o monitoramento automático do status de consumíveis na interface da tela sensível ao toque do Q-POD®.
  • Os cartuchos de polimento devem ser trocados juntos, ao mesmo tempo.
  • Para obter resultados ideais, os cartuchos devem ser trocados pelo menos uma vez por ano ou quando indicado pelo sistema.
  • 78% dos fornecedores de peças dos cartuchos IPAK Quanta® e IPAK Meta® incluídas neste kit têm certificação ISO 14001 do seu sistema de gestão ambiental.
Informações legais
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany