Documentos Principais
INYC00010
Millipore
Membrana Immobilon-Ny+, carregada, de náilon, 0,45 µm, rolo de 30 cm x 3,3 m
Web-Supported Positively Charged Nylon Transfer Membrane for western blotting with Chemiluminescence, Radioactive & Fluorescent detection methods. Comes in a 30 x 330 sheet.
Sinônimo(s):
Membrana de nylon, Membrana de nylon carregada, Membrana de nylon de 0,45 µm
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiais
Nylon membrane (web-supported positively charged)
plain filter
white filter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
30 cm × 3.3 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
método de detecção
chemiluminescent
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: INYC
Mecanismos de ligação primários: iônico, covalente após fixação UV
Ligação
Substitui: INCP00010
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Yunpeng Yang et al.
Applied and environmental microbiology, 86(13) (2020-05-03)
Small RNAs (sRNAs) are crucial regulatory molecules in organisms and are well-known not only for their roles in the control of diverse crucial biological processes but also for their value in regulation rewiring. However, to date, in Gram-positive anaerobic solventogenic