IM35
Anti-MMP-1 (Ab-1) Mouse mAb (41-1E5)
liquid, clone 41-1E5, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
41-1E5, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
bovine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP1(4312)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin sections (2.5 g/ml, pressure cooker pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB7, 1434.
Zhang, J., et al. 1993. Clinica Chimica Acta.219, 1.
Woessner, J.F. 1991. FASEB5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1; 99-106.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2