IM09L
Anti-MMP-9 (Ab-1) Mouse mAb (6-6B)
lyophilized, clone 6-6B, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6-6B, monoclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP9(4318)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (see appplication references)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
MMP-9 protein (Cat. Nos. PF024 or PF038)
Outras notas
Nakajima, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 5802.
Ramos-DeSimone, et al. 1993. Hybridoma. 12, 349.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB.7, 1434.
Zucker, S., et al. 1993. Cancer Res.53, 140.
Woessner, J.F. 1991. FASEB. 5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1; 99-106.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2