IM03
Anti-Cathepsin D (Ab-1) Mouse mAb (BC011)
liquid, clone BC011, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BC011, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTSD(1509)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Paraffin Sections (5 µg/ml, trypsin pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
Outras notas
Rochefort, H. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 153.
Westly, B. and Rochefort, H. 1980. Cell20, 352.
Barrett, A.J. 1977. in Proteinases in Mammalian Cells and Tissues, ed. Barret, A.J. (North Holland, New York), pp. 209.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1