Key Documents
HT17MAG14PMX25BK
Millipore
Painel de esferas magnéticas pré-misturadas para células TH17 humanas MILLIPLEX® - com 25 analitos em embalagem que ocupa menos espaço (a granel)
Simultaneously analyze multiple Th17 cytokine and chemokine biomarkers with the Th17 Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
standard curve range: 1-5000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 10-40,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(IL-17A & IL-2)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(IL-17 & IL-4)
standard curve range: 3-10,000 pg/mL
(IL-6 & TNFα)
standard curve range: 336-1,500,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 37-150,000 pg/mL
(IL-22 & TNFβ)
standard curve range: 488-2,000,000 pg/mL
(IL-17E/IL-25)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(IL-28a & IL-31)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MIP-3α, IL-1β, IL-12 (p70), IL-15, IL-21 & IL-33)
standard curve range: 6-25,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 61-250,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-27)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 9-35,000 pg/mL
(IL-9)
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Os linfócitos T auxiliares CD4 são os protagonistas da imunidade adaptativa. Com base no seu perfil de expressão de fatores de transcrição e citocinas secretadas, essas células são divididas nos subgrupos principais Th1, Th2, Th17 e linfócitos T reguladores (Treg). Os linfócitos Th1, induzidos por IL-12 e potencializados por IFNγ, secretam IFNγ que ativa macrófagos. Induzidos por IL-4, os linfócitos Th2 produzem principalmente IL-4, IL-5, IL-13, IL-25 e IL-17E, desempenhando um papel nas alergias. Os linfócitos Treg, induzidos por TGFβ, produzem as citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGFβ, além disso, servem para controlar as respostas dos linfócitos T para impedir reações autoimunes. Os linfócitos Th17, um subgrupo descoberto mais recentemente e caracterizado pela produção de IL-17, são induzidos por TGFβ combinado com IL-23 e IL-1β em humanos, e TGFβ, IL-6 e IL-21 em camundongos. Os linfócitos Th17 ativados secretam IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22 e TNFα para promover inflamação em tecidos.
Os linfócitos Th17 estão envolvidos na eliminação de bactérias e fungos extracelulares. Eles são abundantes na lâmina própria intestinal e funcionam como uma barreira contra patógenos invasores. Quantidades excessivas de linfócitos Th17 foram relacionadas à patogênese de diversas doenças autoimunes, inclusive esclerose múltipla, psoríase, diabetes juvenil, artrite reumatoide, doença de Crohn e uveíte autoimune. Além disso, os linfócitos Th17 desempenham um papel importante no desenvolvimento, progressão e metástase tumorais, possivelmente tanto na promoção quanto na inibição do crescimento tumoral.
O painel de esferas pré-misturadas para linfócitos TH17 humanos MILLIPLEX® é um kit de 25 analitos que pode ser usado para a quantificação simultânea dos seguintes analitos em amostras de soro, plasma ou sobrenadantes de cultura: GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-17E/IL-25, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28A, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α e TNFβ.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
e quantificação.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
ATUALIZAÇÃO >>
Reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Reatividade cruzada
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analitos: GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-17E/IL-25, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28A, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α, TNFβ
  • Tipo de amostra recomendado: amostras de soro, plasma e cultura celular
  • Diluição recomendada das amostras: pura
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de biomarcadores individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3