Documentos Principais
HRNKLMAG-51K-01
Millipore
Painel de esferas magnéticas de um único para RANKL humano MILLIPLEX® - Ensaio metabólico
This MILLIPLEX MAP Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex, HRNKLMAG-51K-01 is a Metabolism single plex assay. The analyte available for this kit is RANKL.
Sinônimo(s):
Detecção de RANKL humano, Esferas magnéticas de RANKL humano, Kit de esferas magnéticas RANKL
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 92%
sensitivity: 5.0 pg/mL
standard curve range: 4.88-20,000 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
nº de adesão UniProt
compatibilidade
configured for Single Plex
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O metabolismo ósseo é o processo dinâmico de deposição e reabsorção óssea contínua, controlado por osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Enquanto os osteoblastos e osteócitos (osteoblastos circundados por matriz) são responsáveis pela deposição óssea, os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea. Ambos são necessários para manter a estrutura óssea, bem como um suprimento adequado de cálcio. Para manter o equilíbrio metabólico, essas células dependem de vias de sinalização complexas envolvendo hormônios e citocinas para atingir taxas apropriadas de crescimento e diferenciação. O ligante do receptor ativador do fator nuclear B (RANKL) ativa os osteoclastos e está envolvido em doenças ósseas degenerativas, como artrite reumatoide e osteomielite.
O kit de um único analito para RANKL humano MILLIPLEX® é usado para a quantificação de RANKL em amostras de soro, plasma e sobrenadante de culturas de células/tecidos humanos. Este kit usa um formato de 96 poços, contém um coquetel de padrões liofilizados, dois controles de qualidade de ensaio internos e pode medir até 38 amostras em duplicata.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: Ossos
Aplicação
  • Analito: RANKL
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma, sobrenadantes e lisados de culturas de células/tecidos humanos
  • Diluição recomendada da amostra: 25 ul por poço de soro ou plasma diluído na proporção de 1:2. Amostras de culturas de células/tecidos podem necessitar de diluição com um meio de controle adequado.
  • Tempo de corrida do ensaio: de um dia para o outro (16-18 h) a 2-8 °C
  • Categoria de pesquisa: Metabolismo
  • Subcategoria de pesquisa: Ossos
Embalagem
Todo o material necessário em um único kit.
Outras notas
Entre em contato com a Assistência técnica para informações sobre linearidade de diluição.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Janaina Ramalho et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(9), 1574-1584 (2019-07-04)
Bone mineral density (BMD) loss is a known complication of human immunodeficiency virus (HIV) infection and its treatment, particularly with tenofovir disoproxil fumarate (TDF)-containing antiretroviral regimens. Although renal proximal tubular dysfunction and phosphaturia is common with TDF, it is unknown
Panagiota Klentrou et al.
Children (Basel, Switzerland), 8(11) (2021-11-28)
Thirteen female adolescent soccer players (14.3 ± 1.3 years) participated in a cross-over, double-blind trial examining the effects of Greek yogurt (GY) consumption on bone biomarkers during 5 days of intense soccer training. The study took place over two intervention
Maria H Pham et al.
Journal of tissue engineering, 10, 2041731419828950-2041731419828950 (2019-02-26)
The attachment of implants relies on bone and soft tissue biocompatibility. The aim of this article is to investigate the effect of fluoride-modified metallic titanium (Ti) surfaces (Ti-F) on proliferation and differentiation of human gingival fibroblasts. Human gingival fibroblast cells
Conteúdo relacionado
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.