HG0000C2
MacConkey Agar
salt yes, crystal violet yes, pH 7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Produtos recomendados
composição
Agar, 13.5 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Crystal Violet, 0.001 g/L
crystal violet: yes
Lactose, 10.0 g/L
Neutral Red, 0.03 g/L
Peptone, 20.0 g/L
salt: yes
Sodium chloride, 5.0 g/L
embalagem
pkg of 12 × 500 g (plastic bottles)
pH
7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3