Documentos Principais
GVHP22205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophobic
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiais
Durapore PVDF
PVDF
Nível de qualidade
grau
for separation
descrição
Filter code GVHP
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
Parâmetros
≤3.5 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
técnica(s)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
área de filtração
20 cm2
tamanho da membrana
20 cm × 20 cm
espessura
125 μm
tamanho de poro
0.22 μm
ponto de bolha
21.5 psi, methanol
Descrição geral
GVHP is 0.22 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.22μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.