GR37
Anti-Vitamin D Receptor (Ab-1) Rat mAb (9A7γE10.4)
liquid, clone 9A7γE10.4, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A7γE10.4, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
chicken, hamster, mouse, porcine, rat, amphibian, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Paraffin Sections (1:50-1:100, sample pre-treatment required, see comments)
Embalagem
Advertência
Nota de análise
Breast carcinoma tissue (see comments)
Outras notas
Fleet, J.C. 1999. Nutr. Rev.57 60.
Evans, S.R., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 1591.
Friedrich, M., et al. 1998. J. Histochem. Cytochem.46, 1335.
Issa, L.L., et al. 1998. Inflamm. Res.47, 451.
Kivineva, M., et al. 1998. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.66, 121.
Nangia, A.K., et al. 1998. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.66, 241.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1