GF136
BAFF Protein, Recombinant human
The Human BAFF protein (B-cell activating factor belonging to the TNF family) is a novel ligand in the TNF family.
Sinônimo(s):
B-cell Activation Factor, TALL-1, THANK, BLyS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (SDS-PAGE)
peso molecular
Mw 17.0 kDa
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Impurezas
<0.1 ng/μg Endotoxin (of BAFF; 1 EU/ug)
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.