FR180380638
Estapor® Carboxylated Colored Microspheres
K1-040 Red Int COOH PS 5%, Red Colored Carboxylated microspheres 400nm, Lateral Flow Immunoassay, LFIA, IVD - For ordering, click "Request more information"
Sinônimo(s):
Colored Beads, Detector Beads, Dyes Beads
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene packaging (Bottle)
polystyrene beads
Nível de qualidade
Formulário
microspheres
embalagem
bottle of 5-250 mL
fabricante/nome comercial
Estapor®
concentração
5.0% solids
técnica(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Diâmetro
0.340-0.440 μm
cor
redvery strong
Matriz
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
diâmetro da esfera
0.340-0.440 μm±<5%
capacidade
10-100 μeq/g surface charge density
λmax
525 nm
grupo funcional
carboxylic acid (COOH)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Improved assay sensitivity through greater signal intensity.
- Easy reading, even at lower conjugate concentration.
- Multiplexing ready by combining Red and Blue Intense allows an easy differentiation of test lines.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3