Documentos Principais
FCYTMAG-20K-PMX
Millipore
Painel de esferas magnéticas de citocinas/quimiocinas felinas MILLIPLEX® pré-misturadas, com 19 analitos, FCYTOMAG-20K-PMX - Ensaio imunológico multiplex
The Feline Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 19 cytokine and chemokine biomarkers in feline serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
feline interleukin immunoassay panel, luminex feline cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex feline pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore feline inflammation multiplex kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
feline
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 96-114%
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(sFas, IL-2, GM-CSF, IL-8, IL-12 (p40), IL-13)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(IL-18, MCP-1)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(KC, RANTES)
standard curve range: 274.3-200,000 pg/mL
(PDGF-BB)
standard curve range: 34.3-25,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(Flt3 Ligand)
standard curve range: 68.6-50,000 pg/mL
(IFNγ, IL-4, IL-6, SCF, SDF-1)
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
As citocinas são polipeptídeos imunomoduladores que desempenham papéis essenciais nas respostas imunes adaptativas e inatas. O termo “citocinas” é um termo genérico que inclui miocinas (produzidas por células musculares), linfocinas (produzidas por linfócitos Th ativados), interleucinas (que atuam como mediadoras entre os linfócitos T) e quimiocinas (responsáveis pela migração dos linfócitos T). Sendo um dos mecanismos regulatórios do sistema imunológico, as citocinas atuam nas fases de reconhecimento, ativação ou efetora de uma resposta imune, modulando o desenvolvimento e as atividades funcionais dos subtipos de linfócitos T, linfócitos B e células mieloides. A pesquisa envolvendo citocinas tem um papel importante para que se obtenha um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, principalmente aquelas respostas que fazem parte do processo inflamatório.
O painel de citocinas/quimiocinas felinas MILLIPLEX® é um kit pré-misturado de 19 analitos para ser usado para a quantificação simultânea de todos os seguintes analitos em amostras de soro, plasma, lisados de tecidos/células e sobrenadantes de cultura: Fas, Flt-3L, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (p40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1 e TNFα. Este kit usa um formato de 96 poços, contém um coquetel de padrões liofilizados, dois controles de qualidade de ensaio internos e pode medir até 38 amostras em duplicata.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
Reatividade cruzada
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analitos: sFas, ligante Flt-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (p40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1, TNF-α
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e sobrenadante de cultura de felinos
  • Diluição recomendada
  • das amostras: 10 μl por poço de soro ou plasma não diluído; 25 μl de amostras de cultura de tecidos/células requerer diluição com um meio adequado.
  • Tempo de corrida do ensaio: De um dia para o outro (16-18 horas) a 2-8 °C.
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Outras notas
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de citocinas/quimiocinas individuais Faixa da curva padrão: Consulte a folha de análise de CQ para obter a concentração exata (TNF-α)
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.