Documentos Principais
FCMAB201F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CD57-FITC Antibody, clone TB01
clone TB01, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, Glucuronosyltransferase P, GlcAT-P, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TB01, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B3GAT1(27087)
Descrição geral
The antibody recognizes the CD57 carbohydrate epitope present on several surface molecules. In the nervous system this epitope is particularly prominent on myelin-associated glycoprotein (MAG) (Funaro, 1997). The eptope for TB01 is neuraminidase- and bromelaine-sensitive, but trypsin-resistant (Funaro, 1997).
Anti-CD57, TBO1, was included in the Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD57 (Funaro, 1997).
Especificidade
Antibody recognizes Human CD57 antigen.
Imunogênio
A pool of neuroblastoma cell lines
Aplicação
Milli-Mark Anti-CD57-FITC Antibody, clone TB01 is an antibody against CD57 for use in FC.
Qualidade
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Descrição-alvo
110 kDa Observed
forma física
Purified Mouse monoclonal IgM conjugated to FITC in 0.05M Tris-HCl buffer with 1% BSA, Sodium Azide at 0.097% at pH 7.2.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2